Learn More
Maléate de timolol 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30461205
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461205 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461205 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0440.0001
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Maléate de timolol 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Timolol Maleate
CAS 26921-17-5
Noms d’analytes ou de composants Timolol Maleate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H24 N4 O3 S . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Timolol Maleate, 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2 S)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-, (-)-, maleate (1:1) (salt) (8 CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2 S)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9 CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (-)-Timolol maleate, (S)-(-)-Timolol maleate, (S)-Timolol hydrogen maleate, (S)-Timolol maleate, Aquanil, Betim, Betime, Blocadren, Blocanol, Istalol, L-Timolol maleate, MK 950, Optimol, Proflax, Rysmon TG, Temserin, Tenopt, Timabak, Timacar, Timacor, Timolet, Timolol LA, Timolol hydrogen maleate, Timomann, Timoptic, Timoptol, Timoptol XE, Timorom, WP 934, l-Timolol maleate
Formule InChI InChI=1 S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18 H,4-9H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
SMILES CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC acide (Z)-but-2-ènedioïque ; (2S)-1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 432.49
Quantité 1 mL
Poids de la formule 432.1679 g/mol