Learn More
2-éthylhexanoate d’étain(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11475637
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11475637 25 g 25g
11485637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11475637 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23612.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-éthylhexanoate d’étain(II) est utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production d’acide polylactique. Il agit comme intermédiaire ainsi que comme catalyseur pour les mousses d’uréthane, un lubrifiant, un agent d’addition et un stabilisateur pour les huiles de transformateurs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 301-10-0
Formule moléculaire C16H30O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 405.122
Numéro MDL MFCD00002676
Clé InChI KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
CID PubChem 9318
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; étain(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tin(II) 2-ethylhexanoate
Densité 1.251
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.494
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 405.11
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) 2-ethylhexanoate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) 2-ethylhexanoate