Learn More
Étain(II) Chlorure Dihydraté, 98 %, Réactif ACS, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 652 °C |
| Nom chimique ou matériau | Tin(II) Chloride Dihydrate |
| Point de fusion | 37 °C à 38 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | SnCl2 · 2H2O |
| Numéro UN | UN3260 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, acide chlorhydrique |
| Poids de la formule | 225,65g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tin(II) chloride dihydrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.