Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442048 2500 g 2500g
11422048 100 g 100g
11432048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14610.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.06€
    256.65€ / 2500g
    Économisez 52.41€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O
Tin(II) chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d‘étain(II) est utilisé comme agent sensibilisant dans la préparation du verre et du plastique pour la métallisation. Il sert d‘agent réducteur puissant. Les autres utilisations du chlorure stanneux sont les bains de galvanisation en étain, les inhibiteurs de corrosion, les polymères, les élastomères thermoplastiques, le flux de soudure, les antioxydants, les agents de tannage et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l‘acide chlorhydrique dilué et concentré, l‘alcool, l‘acétate d‘éthyle, l‘acide acétique glacial et la solution d‘hydroxyde de sodium. Se décompose en excès d‘eau.
Remarques
Hygroscopique et absorbe l‘humidité ou l‘eau de l‘air. Incompatible avec les métaux, les agents oxydants forts, les bases fortes et le trifluorure de brome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Formule moléculaire Cl2Sn·2H2O
Numéro MDL MFCD00149863
Synonyme Tin (2+) dihydrate dichloride
Nom IUPAC Tin (2+) dihydrate dichloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) chloride dihydrate
Point de fusion 42°C to 46°C
Quantité 2500 g
Sensibilité Air Sensitive
Densité 2.71
Formule linéaire SnCl2·2H2O
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8783
Informations sur la solubilité Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water.
Poids de la formule 225.65 (189.62 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%