Learn More
Oxyde d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463498 100 g 100g
11473498 500 g 500g
11483498 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17889.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde d‘étain(II) est utilisé comme agent réducteur, abrasif doux et en préparation de sels stanneux. Il est utilisé dans la fabrication de verre rubis en cuivre et pour l‘éclairage par lumière UV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec des matériaux tels que les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs puissants et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21651-19-4
Formule moléculaire OSn
Poids moléculaire (g/mol) 134.71
Numéro MDL MFCD00011243
Clé InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
CID PubChem 88989
Nom IUPAC stannanone
SMILES O=[Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) oxide
Point de fusion 1080°C (decomposition)
Quantité 100 g
Formule linéaire SnO
Merck Index 14,8787
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol.
Poids de la formule 134.69
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 6.45