Learn More
Norme isotopique de l'étain : Sn @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 %, traité à l'HF (enrichi en Sn-122), VHG™
Code produit 30003161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003161 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003161 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS122SN50
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique de l'étain : Sn @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 %, traité à l'HF (enrichi en Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin 122
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Tin 122
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 122Sn
Synonyme 122Sn
SMILES [122Sn]
Nom IUPAC Étain 122
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.9
Quantité 50 mL
Poids de la formule 121,9034 g/mol