Learn More
Chlorure d’étain(IV), solution 1 M dans dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10629784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10629784 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10055992 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10629784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15€
    65.50€ / 100mL
    Économisez 4.65€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride
Note relative au nom 1M Solution in Dichloromethane
CAS 7646-78-8, 75-09-2
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Aspect Clear colorless solution, fuming in air
Gravité spécifique 1.419
Densité 1.4190g/mL
Formule moléculaire Cl4Sn
Numéro MDL MFCD00011242
Fieser 09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552
Merck Index 15, 8901
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tétrachlorostannane
Poids moléculaire (g/mol) 260.52
CID PubChem 24287
Poids de la formule 260.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.