Learn More
Chlorure d’étain(IV) anhydre, pur, Fisher Chemical
Code produit 10448420 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448420 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448420 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1665/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 114°C
Point de fusion -33°C
CAS 7646-78-8
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire Cl4Sn
Numéro MDL 11242
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tétrachlorostannane
Poids moléculaire (g/mol) 260.51
CID PubChem 24287
Poids de la formule 260.52g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 24.7mbar at 20°C
Densité Vapor Density: 9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .