Learn More
Chlorure d’étain(IV) hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337307 100 g 100g
11347307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011570.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-06-9
Formule moléculaire Cl4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 260.51
Numéro MDL MFCD00149864
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
CID PubChem 24287
Nom IUPAC tétrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride hydrate
Point de fusion 56°C
Forme physique Grumeaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 260.50 (Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate