Learn More
Chlorure d’étain(IV) pentahydraté, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751691 100 g Flacon en verre -
10147793 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.55€
    36.65€ / 100g
    Économisez 6.90€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-06-9
Formule moléculaire Cl4H10O5Sn
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Numéro MDL MFCD00149864
Clé InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
CID PubChem 61442
Nom IUPAC Tétrachlorostannane pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride pentahydrate
Point de fusion 56.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire SnCl4·5H2O
Merck Index 14, 8774
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 350.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannic chloride, pentahydrate