Learn More
Chlorure d’étain(IV) pentahydraté, Pure, Fisher Chemical
Code produit 10428040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10428040 100 g 100g
10306300 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428040 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1661/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10026-06-9
Formule moléculaire Cl4H10O5Sn
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Numéro MDL MFCD00149864
Clé InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
CID PubChem 61442
Nom IUPAC tétrachlorostannane pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spécification
Point de fusion 56°C
Couleur Blanc
pH 2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 350.57g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.