Learn More
Fluorure d’étain(IV), 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322158
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11322158
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013063.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Catalyseur de Friedel-Crafts
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-62-2
Numéro MDL MFCD00042541
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tin(IV) fluoride
Point de fusion 705°C (sublimation)
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,8776
Poids de la formule 194.68
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Moisture sensitive