Learn More
Iodure d'étain(IV), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin(IV) Iodide |
| CAS | 7790-47-8 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | I4Sn |
| Synonyme | Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane |
| Formule InChI | InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| SMILES | I[Sn](I)(I)I |
| Nom IUPAC | tétraiodostannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 626.33 |
| Poids de la formule | 627.5201 |