Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637382 500 g Flacon en plastique 500g
10092990 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223685000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC dioxyde d’étain
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.95
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 6.9500g/mL
Formule linéaire SnO2
Merck Index 15, 8905
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Poids de la formule 150.69
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces