Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15555126 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Unit Size:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15555126 1 kg 1kg
15575126 100 g 100g
15565126 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15555126 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451810010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC stannanedione
SMILES O=[Sn]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 6.95
Densité 6.9500g/mL
Formule linéaire SnO2
Merck Index 15,8905
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Poids de la formule 150.69
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures