Learn More
Oxyde d’étain(IV), pur, Fisher Chemical
Code produit 10142640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10142640 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10142640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1670/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 18282-10-5
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire O2Sn
Numéro MDL MFCD00011244
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Sn]=O
Nom IUPAC dioxyde d’étain
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Poids de la formule 150.69g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique