Learn More
Chlorure d’étain (IV) tert-pentyloxyde, 5 % p/v dans le 2-méthyl-2-butanol, 99 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. p-7050342
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Code produit. 11347988
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036562.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145409
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) tert-pentyloxide
Point d’ébullition 100°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 467.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide