Learn More
Mousse d’étain, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin mossy |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Densité | 7.31g/mL |
| Quantité | 50 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% (metals basis) |
| Qualité | Réactif ACS |