Learn More
Oxyde d’étain, dopé à l’antimoine, précurseur polymérique, oxyde ≈ 30 wt %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354727
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354727 25 g 25g
11364727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039754.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé dans les électrodes électriques transparentes
Used in transparent electrical conducting electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-29-2
Numéro MDL MFCD00011244
Synonyme Antimony doped tin oxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin oxide
Note relative au nom Antimony doped, Polymeric precursor
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
Densité 1.61 g/mL