Learn More
Solution étalon de plasma à l’étain, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tin |
| Note relative au nom | Plasma standard solution, Sn 1000μg/mL |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 50 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acide chlorhydrique :20 % ; Etain :0,1 % ; eau :79,9% |