Learn More
Étain, Technique, Feuille de métal, 0,10 mm, Fisher Chemical
Code produit. 10449190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10449190
Marque: Fisher Chemical T/1560/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Couleur Argent
Point de fusion 231.9°C
Point d’ébullition 2270°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 118.69g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 1492
Forme Solide