missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tin, White Metal, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Description
Tin, White Metal, 50g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron/Indium/Nickel/Cobalt/Cadmium/Silver/Arsenic/Lead/Bismuth/Copper/Antimony/Zinc |
| CAS | 7440-31-5 |
| Quantité | 50 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Iron 0.0037 %/Indium 0.0099 %/Nickel 0.0156 %/Cobalt 0.0217 %/Cadmium 0.0282 %/Silver 0.0318 %/Arsenic 0.0355 %/Lead 0.0457 %/Bismuth 0.602 %/Copper 1.028 %/Antimony 3.05 %/Zinc (0.0007) % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu