missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tin, White Metal, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tin, White Metal, Ø40x15mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron/Cobalt/Phosphorus/Cadmium/Nickel/Indium/Arsenic/Silver/Bismuth/Lead/Copper/Antimony/Zinc/Aluminium |
| CAS | 7440-31-5 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Iron 0.0014 %/Cobalt 0.002 %/Phosphorus 0.005 %/Cadmium 0.0085 %/Nickel 0.013 %/Indium 0.0143 %/Arsenic 0.0268 %/Silver 0.0525 %/Bismuth 0.153 %/Lead 0.429 %/Copper 2.63 %/Antimony 5.94 %/Zinc (0.001) %/Aluminium (0.0015) % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu