Learn More
Lovibond™ Combi-Pack de comprimés DPD 1 et DPD 3 calcium haut Tintometer™
Click to view available options
Quantité:
250 comprimés
500 comprimés
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Description
- Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
- Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
- Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
- ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
- Simple, gain de temps et pratique
- Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Réactifs de photométrie en comprimé |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Quantité | 500 comprimés |
| Type | Combi-Pack de comprimés DPD 1 et DPD 3 haute teneur en calcium |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X250 KOMBI-PACK DPD HC DPD 1 HIGH CALCIUM + DPD 3 .
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide