Learn More
Lovibond™ Comprimés rapides DPD nº 3 rapides Tintometer™
Click to view available options
Quantité:
250 comprimés
500 comprimés
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
- Disponibles en boîtes de 250 et 500 comprimés
- Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
- Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
- Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
- ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
- Simple, gain de temps et pratique
- Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Réactifs de photométrie en comprimé |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Quantité | 250 comprimés |
| Type | Comprimés rapides DPD n° 3 |