Learn More
Lovibond™ Comprimés pour photomètre PHMB Tintometer™
Click to view available options
Quantité:
100 comprimés
250 comprimés
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Description
- Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
- Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
- Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
- ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
- Simple, gain de temps et pratique
- Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Réactifs de photométrie en comprimé |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Quantité | 250 comprimés |
| Type | Comprimés pour photomètre PHMB |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction