Learn More
Lovibond™ Solution de sel de Rochelle VARIO™ Tintometer™, 30 ml
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 30 ml
Conditionnement:
30mL
Description
- Plage : 0,01 à 0,7mg/L
- Paramètre : Manganèse
- Méthode : PAN
- À utiliser dans les kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Quantité | Flacon de 30 ml |
| Plage | 0,01 à 0,7mg/L |
| Méthode de test | PAN |
| Type | Solution de sel de Rochelle |