Learn More
Tioconazole, Mikromol™
Code produit 17971466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1307.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tioconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tioconazole
CAS 65899-73-2
Noms d’analytes ou de composants Tioconazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H13 Cl3 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Formule InChI InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-[2-[(2-chlorothiophène-3-yl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 387.71
Quantité 250 mg
Poids de la formule 385,9814 g/mol