Learn More
Impureté F du bromure de tiotropium EP, Mikromol™
Code produit 30051963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051963 25 mg 25mg
17963756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051963 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1293.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté F du bromure de tiotropium EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Noms d’analytes ou de composants Dithiophen-2-ylmethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H6 O S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
Nom IUPAC dithiophen-2-ylmethanone
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 193,986 g/mol