Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de19 mm de diamètre
Code produit. 15879191 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
3 mL
5 mL
8 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15879191
Marque: Sampling Systems™ 1030BT8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’embout pour échantillonneur de PowderThief de 19 mm de diamètre Sampling Systems™ permet d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents.
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Type de produit Pointe
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 8 mL
À utiliser avec (application) Échantillonnage de poudre
Diamètre (métrique) 19 mm