Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Code produit. 15809281 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacité (métrique):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 ml
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809281
Marque: Sampling Systems™ 1500W14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Type de produit Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 1,4 mL
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 31,5 mm