Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Code produit. 15879261 Tous les produits Sampling Systems Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacité (métrique):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 ml
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15879261
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 1500W01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spezifikation
Type de produit Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 0,1 mL
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 54 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt