missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tipranavir, MedChemExpress

Code produit. 16418917
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16418917

Marque: Medchem Express HY15148

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.

Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tipranavir
CAS 174484-41-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H33F3N2O5S
Quantité 5 mg
Synonyme PNU-140690
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (331.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (82.97 mM)
SMILES O=C1C([C@H](CC)C2=CC=CC(NS(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)(=O)=O)=C2)=C(O)C[C@](CCC4=CC=CC=C4)(CCC)O1
Poids moléculaire (g/mol) 602.66
Poids de la formule 602.66
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis