Learn More
Tipranavir, MedChemExpress
Code produit. p-200098841
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16441479
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15148
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Tipranavir
CAS 174484-41-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H33F3N2O5S
Quantité 1 mg
Synonyme PNU-140690
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (331.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (82.97 mM)
SMILES O=C1C([C@H](CC)C2=CC=CC(NS(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)(=O)=O)=C2)=C(O)C[C@](CCC4=CC=CC=C4)(CCC)O1
Poids moléculaire (g/mol) 602.66
Poids de la formule 602.66
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.