Learn More
Tirapazamine, MedChemExpress
Code produit. 16431997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16431997
Marque: Medchem Express HY13767
MedChemExpress Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent. Tirapazamine can enhance the cytotoxic effects of ionizing radiation in hypoxic cells.
Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirapazamine
Forme physique Solid
CAS 27314-97-2
Couleur Orange Red
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H6N4O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme SR259075 SR4233 Win59075 SML 0552 SR 259075 Tirazone
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=[N+]([O-])C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=N1
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 97.59%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.