Learn More
Tirasemtiv, MedChemExpress
Code produit. p-200100642
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16499477
Marque: Medchem Express HY15964
MedChemExpress Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirasemtiv
Forme physique Solid
CAS 1005491-05-3
Couleur Gray
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme CK-2017357
Informations sur la solubilité DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CC)CC)C2=NC(C#C)=CN=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 230.27
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.