Learn More
Tirofiban, MedChemExpress
Code produit. 16497308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16497308
Marque: Medchem Express HY17369B
MedChemExpress Tirofiban (L700462) is a selective and reversible platelet integrin receptor (Gp IIb/IIIa) antagonist that inhibits fibrinogen binding to this receptor and has antithrombotic activity.
Tirofiban induces proliferation and migration on endothelial cell by inducing production of VEGF. Tirofiban can significantly reduces myocardial no-reflow and ischemia-reperfusion injury by alleviating myocardial microvascular structural and endothelial dysfunction in the ischemic area.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirofiban
CAS 144494-65-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H36N2O5S
Quantité 10 mg
Synonyme L700462 MK383
Informations sur la solubilité DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=S(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(OCCCCC2CCNCC2)C=C1)(CCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 440.6
Poids de la formule 440.6
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.