Learn More
Solution TISAB IV, Honeywell Fluka™
Code produit 16675833 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16675833 500 ml 500mL
16685833 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16675833 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 34574H500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la détermination du fluorure
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Notes de qualité de la pureté General indicators
Conditionnement Plastic Bottle
Quantité 500 ml
Forme physique Liquid, clear