Learn More
Solution TISAB/NO3 modèle TISAB, WTW™
Code produit 10111681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10111681 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10111681 Fournisseur WTW Code fournisseur 150120
 Article restreint
En stock
Les solutions d’ajustement de la force ionique ont plusieurs tâches : Le TISAB pour les mesures de fluorure n’ajuste pas seulement la valeur du pH, mais décompose également les composés complexes contenant du fluorure. D’autres solutions d’ajustement de la force ionique garantissent une valeur de pH adaptée ainsi que l’ajout d’un sel conducteur adapté pour capturer correctement la concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conditionnement 4 flacons de 1 L
Forme physique Liquide
pH 30
Point d’ébullition 100 °C
Solubilité Miscible avec l’eau
Quantité 4 x 1 L