Learn More
TPP™ Flacons de culture cellulaire à côté plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
65 ml
165 ml
410 ml
Surface de culture:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Volume (métrique) de travail:
15 à 45 ml
3 à 8 ml
30 à 85 ml
8 à 22 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
18 pièces
36 pièces
Description
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhésion et croissance de cellules grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
- Surface activée, surface de croissance uniforme et plane
- La géométrie du col réduit le risque de débordement
- Possibilité d’empiler de manière stable plusieurs flacons TPP
- Zone de marquage bilatérale très visible
- Indications de volume blanches et précises pour le contrôle visuel du volume de remplissage
- Grâce à la forme de son col, vous pourrez facilement utiliser les pipettes TPP, les racleurs TPP et les spatules TPP
- Pas de coins inaccessibles = prélèvement cellulaire à 100 %
- Excellent accès aux pipettes, racleurs de tissus et spatules tissulaires
- Zone de marquage présentant des lignes des deux côtés
- Élévation de la hauteur de débordement pour réduire tout risque de débordement
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 65 ml |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Flacon, pale d’agitation et bouchons |
| Revêtement de surface | Traitement pour culture tissulaire, 3 couches |
| Type de bouchon | Bouchon à vis filtrant blanc |
| Surface de culture | 75 cm2 |
| Volume (métrique) de travail | 8 à 22 ml |