Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Plaque de test pour culture tissulaire
Code produit. 17265436
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
48
96
Type de puits:
F
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Diamètre (métrique) du puits:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Conditionnement:
42 pièces
54 pièces
72 pièces
Code produit. 17265436
Marque: TPP Techno Plastic Products AG 92106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque de test pour culture tissulaire
  • Traitement optomécanique de la surface de croissance pour une adhérence cellulaire optimale
  • Le couvercle avec système de ventilation à air garantit un échange de gaz contrôlé avec une évaporation faible
  • Le bord incliné permet de placer le couvercle dans une seule position
  • La zone de marquage jaune sur le couvercle et la plaque assure une orientation correcte du couvercle : jaune sur jaune !
  • La surface de préhension striée garantit une bonne prise et empêche de soulever accidentellement le couvercle
  • Marquage alphanumérique clair entre les puits pour une orientation facile au microscope, alphanumérique noir facile à voir sur le côté.
  • Surface de croissance sur la zone sphérique uniquement
  • Surface de croissance absolument plate
  • Toutes les tailles de plaques TPP (6, 12, 24, 48 et 96 puits) s’empilent solidement ensemble.
  • Les orifices d’aération dans la base de la plaque empêchent la condensation et assurent un flux d’air constant entre les plaques empilées.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Format Étalon
Contenu et stockage Aucune lumière directe du soleil, température ambiante, aucun changement de température brusque
Description Plaque pour culture tissulaire, plan parfait
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Unité d’emballage simple et petite
Type de liaison Simple
Couleur Transparent
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Culture cellulaire de routine
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 15,53 mL
Nbre de puits 6
Stérilité Stérile
Type de puits F
Exempt de DNase Oui
Comprend Couvercle et fond
Profile F
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) Température ambiante
Diamètre (métrique) du puits 33,9 mm