Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Plaque de test pour culture tissulaire
Code produit. 17295436
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
48
96
Type de puits:
F
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Diamètre (métrique) du puits:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Conditionnement:
42 pièces
54 pièces
72 pièces
Code produit. 17295436
Marque: TPP Techno Plastic Products AG 92148
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque de test pour culture tissulaire
  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation: yellow on yellow – match!
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents from accidentally lifting off the lid
  • Clear alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy, easy to see black alpha-numerics on the side
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • All TPP plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Air vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Format Étalon
Contenu et stockage No sunlight, breakable goods, room temperature
Description Testplate, Total Planar, High Quality
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Unité d’emballage simple et petite
Couleur Clear
À utiliser avec (équipement) Cell Culture Laboratory Routine
Type de jupe À jupe
Matériau Polystyrene
Volume (métrique) du puits 1.49 mL
Nbre de puits 48
Stérilité Stérile
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
Comprend Couvercle et fond
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) Température ambiante
Diamètre (métrique) du puits 15,4 mm