Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Plaque de test pour culture tissulaire
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de puits:
6
12
48
96
Type de puits:
F
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Diamètre (métrique) du puits:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
missing translation for 'unitSize'
42 pièces
54 pièces
72 pièces
Description
- Traitement optomécanique de la surface de croissance pour une adhérence cellulaire optimale
- Le couvercle avec système de ventilation à air garantit un échange de gaz contrôlé avec une évaporation faible
- Le bord incliné permet de placer le couvercle dans une seule position
- La zone de marquage jaune sur le couvercle et la plaque assure une orientation correcte du couvercle : jaune sur jaune !
- La surface de préhension striée garantit une bonne prise et empêche de soulever accidentellement le couvercle
- Marquage alphanumérique clair entre les puits pour une orientation facile au microscope, alphanumérique noir facile à voir sur le côté.
- Surface de croissance sur la zone sphérique uniquement
- Surface de croissance absolument plate
- Toutes les tailles de plaques TPP (6, 12, 24, 48 et 96 puits) s’empilent solidement ensemble.
- Les orifices d’aération dans la base de la plaque empêchent la condensation et assurent un flux d’air constant entre les plaques empilées.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Format | Étalon |
| Contenu et stockage | Aucune lumière directe du soleil, température ambiante, aucun changement de température brusque |
| Description | Plaque pour culture tissulaire, plan parfait |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Unité d’emballage simple et petite |
| Type de liaison | Simple |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Culture cellulaire de routine |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction