Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreenTM Tissue-LocTM Epredia™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™ Thermo Scientific™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
- Permettent un gain de temps, offrent la meilleure protection des échantillons et sont faciles d’utilisation
- Permettent une identification facile des échantillons grâce à une chambre interne doublée de maille “transparente”
- Éliminent la nécessité d’utiliser des mousses salissantes ou du papier lentille
- Les cassettes ne s’ouvriront pas pendant le traitement, garantissant ainsi la sécurité de traitement de vos tissus
Spécification
Spécification
| Type de pores | Mesh Pore Insert |
| Couleur | Orange |
| Type de produit | Cassette HistoScreen™ |