Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™
Code produit. 15363588 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 15363588
Marque: Epredia™ C1000AQ
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreenTM Tissue-LocTM Epredia™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
Manipulez de petites biopsies et des échantillons fragiles avec les cassettes HistoScreen™ Tissue-Loc™ Thermo Scientific™, les toutes dernières cassettes pour la sécurité des échantillons.
  • Permettent un gain de temps, offrent la meilleure protection des échantillons et sont faciles d’utilisation
  • Permettent une identification facile des échantillons grâce à une chambre interne doublée de maille “transparente”
  • Éliminent la nécessité d’utiliser des mousses salissantes ou du papier lentille
  • Les cassettes ne s’ouvriront pas pendant le traitement, garantissant ainsi la sécurité de traitement de vos tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Mesh Pore Insert
Couleur Turquoise
Type de produit Cassette HistoScreen™