Learn More
Epredia™ Cassettes à fentes TissueLoc™ Cassette IV conditionnées en tubes
Code produit. 16304046 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Conditionnement:
750 pièces
Code produit. 16304046
Marque: Epredia™ B851720BL
Les cassettes à fentes sont idéales pour une utilisation avec des échantillons de tissus courants. Elles sont compatibles avec toutes les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™, incluent une charnière de couvercle à bord arrière et des couvercles conditionnés en vrac disponibles dans douze variétés de couleurs.
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Fentes
Bouchon inclus Oui
Quantité 750/Carton
Type de bouchon Couvercle distinct, charnière arrière
Compatible avec PrintMate Oui
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les imprimantes PrintMate™
Type de produit Cassette à fentes TissueLoc™