Learn More
Kimberly-Clark™ Mouchoirs en papier Scott™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12628835
Click to view available options
Dimensions (L x l):
215 x 186 mm
Conditionnement:
2100 pièces
Code produit. 12628835
Marque: Kimberly-Clark™ 8837
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mouchoir en papier blanc, 2 épaisseurs. Distribué dans une boîte plate qui convient à la plupart des environnements. Mouchoirs jetables doux et absorbants pour une solution hygiénique et pratique. Porte l’Écolabel européen. Certifié FSC et 100 % recyclé. Compatible avec le distributeur 7820.
  • Boîte plate conçue pour s’adapter à la plupart des environnements
  • Mouchoirs écologiques fabriqués avec 100 % de fibres recyclées
  • Fabriqué à partir de bois certifié FSC (Forest Stewardship Council). Écolabel européen
  • En boîte autonome ou compatible avec le distributeur mural de mouchoirs en papier Kimberly-Clark Professional™ (code produit 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mouchoir
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 7.3 in.
Largeur (métrique) 215 mm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 215 x 186 mm
À utiliser avec (application) For reliability in locations that demand consistency, quality and value
Quantité d’emballage 100/paquet
Épaisseur 2-ply