Learn More
Honeywell™ Longe d emaintien au travail Titan
Code produit 12624983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,8m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12624983 1,8m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12624983 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1008287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.48€
    54.38€ / 1 pièces
    Économisez 73.10€
    57% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Longe de maintien au travail pour une gamme complète d’applications, notamment la construction et l’entretien général.
  • Protection contre les chutes conviviale
  • Répond aux exigences de conformité de l’industrie et de la construction
  • Idéal pour ceux qui travaillent en hauteur, dans une position mains libres sécurisée
  • Recommandé pour une utilisation dans l’industrie de la construction
  • Outil essentiel pour la protection des travailleurs qui associe mobilité et confort inégalé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPI catégorie CE : 3, AQ : ISO 9001/2000, Certificat CE : 333, Attestation CE : 0082/490/160/10/10/0284, Conforme à EN 358
Comprend Mousquetons à boucle et 2 twist-lock (21 mm)
Longueur (métrique) 1,8m
Matériau Polyamide