Learn More
Titane, solution étalon AAS, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11368667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    42.00€ / 100mL
    Économisez 0.60€
    1% de réduction
Titane, solution étalon AAS, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368667
100 mL, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11368667
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035771.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    42.00€ / 100mL
    Économisez 0.60€
    1% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011264
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium AAS standard solution
Note relative au nom Ti 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Ti in 5% HNO3/tr. HF
Numéro UN UN3264
Quantité 100 mL
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1562498 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/05/2025 Code produit035771.AE, 035771.AP
Numéro de lot1562499 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/05/2025 Code produit035771.AE, 035771.AP
Numéro de lot1555418 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2025 Code produit035771.AE, 035771.AP
Numéro de lot1550407 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Code produit035771.AE, 035771.AP
Numéro de lot1538955 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Code produit035771.AE, 035771.AP
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium, AAS standard solution, Specpure, Ti 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Hydrofluoric acid
Nom du produit
Titane, solution étalon AAS, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >