Learn More
Dioxyde de titane, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit 15598264 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598264 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598264 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 416201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium Dioxide
CAS 13463-67-7
Quantité 500 g
Formule moléculaire O2Ti
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nom IUPAC dioxotitane
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Poids de la formule 79.9
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.26kg